Learn More
Falcon™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, U-Boden
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
182.03 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0.36 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | TC-behandelt |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10777241
![]() |
Falcon™
353077 |
1/Packung, 50/Karton |
182.03 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10469392
![]() |
Falcon™
353227 |
5/Packung, 50/Karton |
182.03 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Spezifikation
Standard | |
0.36 cm2 | |
TC-behandelt | |
Polystyrol | |
1,5 bis 2,2 ml | |
Zellkultur | |
Runder Boden (U-Well) | |
1/Tablett, 50/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Steril | |
0,32 mL | |
50/Packung |