Learn More
Epredia™ Fast-Flex™ Reagenzien zur Gewebeeinbettung
Verbessern Sie die Qualität von verarbeitetem Gewebe mit diesen Reagenzien zur Gewebeeinbettung, die wahlweise mit einem Intermedium auf Xylolbasis oder einem Intermedium auf Xylolersatzbasis bestellt werden können.
249.00 €
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12510007
Unterlagen ansehen
Epredia™
9802
Fast Flex Kit 2, Xylol-frei N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Qualität von verarbeitetem Gewebe mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™ Reagenzien zur Gewebeeinbettung, die wahlweise mit einem Intermedium auf Xylol-Basis oder einem Intermedium auf Xylol-Ersatz-Basis bestellt werden können.
  • Reduziert die Gewebeverarbeitungszeit um 80 %
  • Verringert die Menge der verwendeten Reagenzien bis auf 75 %
  • Vereinfacht die Reagenzienverwaltung, da Reagenzien nicht mehr rotiert werden müssen
  • Kompatibel mit H&E, IHC, Spezialfärbemitteln und In-situ
Im Lieferumfang enthalten:
Je eine 5 ml-Flasche: Fixiermittel (Lösung 1), Dehydrierreagenz (Lösung 2) und Intermedium (Lösung 3).