Learn More
Invitrogen™ Fc OxyBURST™ Green Assay Reagent
FC OxyBURST™ Green Assay-Reagenz
Marke: Invitrogen™ F2902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Fc OxyBURST™ Green Assay-Reagenz besteht aus Rinderserumalbumin (BSA), das kovalent mit Dichlorodihydrofluorescein (H2DCF) verknüpft und anschließend mit einem gereinigten polyklonalen Kaninchen-Anti-BSA-Antikörper komplexiert wurde. Wenn dieser Immunkomplex an Fc-Rezeptoren bindet, werden die nicht fluoreszierenden H2DCF-Moleküle innerhalb des Phagovacuoloe internalisiert und anschließend zu grün-fluoreszierendem 2''7'-Dichlorfluorescein oxidiert.
Spezifikation
3 mg⁄ml | |
Fluoreszent | |
Assayreagenz | |
488⁄523 | |
Röhrchen, Objektträger | |
25 Reaktionen | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Enthält 1 Fläschchen Fc OxyBURST™ Assay-Grünreagenz (Suspension in PBS mit Natriumazid). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Sensor für freie Radikale | |
Lösung | |
OXYBURST™ | |
Nasseis |