Learn More
Fehlings No.1 Indikatorlösung, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
- Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 0.1 % |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Physikalische Form | Flüssig |
Verfahren | Farbwechsel bei Titration und Analyse |
Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- FEHLINGS SOLUTION 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate