Learn More
Thermo Scientific™ BplI (5 U/μL)
Schneiden Sie an den ^(8/13)GAG(N)5CTC(13/8)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BplI, das am besten bei 37°C im Tango(+SAM)-Puffer schneidet.
Marke:  Thermo Scientific™ ER1311
70.04 EUR gültig bis 2025-08-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "24085" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10560851
  • 103.00 € / 100 Einheiten
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...▵ 8(N) G A G (N)5 C T C (N)13▵...3'
3'...▵13(N) C T C (N)5 G A G (N)8 ▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • [1x Buffer Tango™]+ SAM:[33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA]+ 0,05 mM S-Adenosylmethionin
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • BplI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 10-fachem Verdau mit BplI können über 70 % der DNA-Fragmente ligiert werden, aber keines davon kann aufgrund der Methylierung der Erkennungssequenz durch dieses Enzym erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 10 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
BplI benötigt für seine Aktivität nur Mg2+, wird aber von S-Adenosylmethionin angeregt. 0,05 mM S-Adenosylmethionin führt zu einer mehr als 100-fachen Zunahme der BplI-Aktivität. Dennoch ist die vollständige Spaltung einiger Substrate mit BplI schwer zu erreichen. Die BplI-Konzentration wird bei der höchsten Spaltungswirkung ermittelt, wenn eine weitere Zugabe von Enzym das Fragmentierungsmuster nicht weiter ändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 U/μl
BplI
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
37°C
100 U
Herkömmliches Klonen