Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, 0.025 M, Honeywell™ Fluka™
Redox-Indikator, 0.025 M
Marke: Honeywell-Fluka 46270-250ML
116.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 250 ml |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
14634-91-4 | |
692.53 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
84567 | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
Spezifikation
Ferroin-Indikatorlösung | |
100 °C | |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat | |
84567 | |
Geruchsneutral | |
1.006 g/ml bei 20 °C | |
250 ml |
0 °C | |
14634-91-4 | |
[Fe(C12H8N2)3]SO4 | |
NONH für alle Transportarten | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 | |
692.53 | |
692.52 mol | |
Glasflasche | |
Rot | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Ferroin indicator solution
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate