Learn More
Eisen(II)-sulfat, 7-Hydrat, kristallin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisensulfat |
Namenshinweis | 7-Hydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 278.02 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Relative Dichte | 1 l = 1.90 kg |