Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon (Pulver) – Lennox
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke: Fisher BioReagents™ BP1427-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: G20 in 1 l gereinigtem Wasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents mikrobielles Wasser in Zellkultur-Gütegrad), suspendieren. Für eine vollständige Auflösung erhitzen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren
- Liefert eine nährstoffreiche Umgebung für ein schnelleres Wachstum von E. coli
- Format: Dehydriertes Pulver
Spezifikation
Bakterienkultur | |
Molekulargenetik | |
Mikrobiologische Medien | |
Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien | |
500 g |
Pulver | |
LB Broth - Lennox | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l | |
Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Broth Miller