Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Mikroröhrchenhalter für strapazierfähige Vortexmischer
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexrmischer.
38.90 € - 41.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Mikroröhrchen-Halter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochleistungs-Vortexmischer |
Enthält | Schaumstoffeinsatz |
Erfordert | Universalhalter |
Benötigt: Universalhalter
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15569024
|
Fisherbrand™
80863047 |
38 | 1,5 bis 2 ml |
41.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15559024
|
Fisherbrand™
80863046 |
52 | 38 ml |
38.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Mikroröhrchen und -nummern
- Universalhalter nötig
Spezifikation
Mikroröhrchen-Halter | |
Hochleistungs-Vortexmischer | |
Schaumstoffeinsatz | |
Universalhalter |