Learn More
Fisherbrand™ Post extension kit for multi-tube vortexers
Stangenverlängerungskit für Fisherbrand™ Multitube Vortexer.
Marke:  Fisherbrand™ 80862908
Artikelnummer. 15539014
  • 184.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit Fisher Scientific Isotemp CO
  • Mit dem Stangenverlängerungskit kann die Stange um 6 Zoll (15.2 cm) verlängert werden, um Platz für Röhrchen von bis zu 25.4 cm (10 Zoll) zu bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pfostenverlängerungs-Kit
Multitube Vortexer