Learn More
Fisherbrand™ microplate holder stack
Zur Verwendung mit den Mikrotiterplatten-Vortexmischern .02-216-108 und 02-216-109
Marke: Fisherbrand™ 80863035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kapazität des Hochleistungs-Vortexmischers kann auf acht Mikrotiterplatten erweitert werden, wenn Sie das Tablett auf vier Plattenhalter stellen.
Spezifikation
Stapelbarer Mikrotiterplattenhalter | |
Mikrotiterplatten-Vortexmischer 02-216-108 und 02-216-109 | |
8 |