Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
Marke: Fisherbrand™ 02911451A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
- Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
- Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
500 ml (16 oz.) | |
16 oz. | |
40.1mm | |
Kalknatronglas | |
60/Packung | |
Polyvinyl | |
Weit | |
146 mm | |
Polyvinyl | |
53-400 mm | |
Schraubkappe |
500 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Certificate of analysis | |
60/Cs. | |
Weiß | |
Ja | |
Rund | |
Weithals Packerflasche | |
Polypropylen | |
80 mm |