Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
Marke:  Fisherbrand™ 02911433A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11758749
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
  • Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
  • Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Spezifikation
60 ml (2 oz.)
2 oz.
20.1mm
Kalknatronglas
24/Karton
Polyvinyl
Weit
75 mm
Polyvinyl
33-400
Schraubkappe
60 ml
Bernsteinfarbig
Certificate of analysis
24/Cs.
Weiß
Ja
Rund
Weithals Packerflasche
Polypropylen
44 mm