Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
Marke: Fisherbrand™ 02911434
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
- Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
- Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
54mm | |
Kalknatronglas | |
24/Karton | |
Polyvinyl | |
Weit | |
95 mm | |
Polyvinyl | |
38-400 | |
Schraubkappe |
125 ml | |
Bernsteinfarben | |
Certificate of analysis | |
24/Cs. | |
Weiß | |
Ja | |
Rund | |
Weithals Packerflasche | |
Polypropylen | |
54 mm |