Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
Marke:  Fisherbrand™ 02911437A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778849
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
  • Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
  • Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Spezifikation
32 oz., 1000 mL
32 oz.
40.1mm
Kalknatronglas
12/Packung
Polyvinyl
Rund
Weithals Packerflasche
Polypropylen
99 mm
1000 ml
Bernsteinfarbig
Certificate of analysis
12/Cs.
Weiß
Ja
178 mm
Polyvinyl
53-400 mm
Schraubkappe