Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsummantelung, ohne Verschlusskappe
Die ideale Laborflasche für den Umgang mit flüchtigen Substanzen. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung ohne Kappe sind leichter zu greifen und schwerer zu zerbrechen.
263.47 € - 471.82 €
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Material | Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass |
Öffnung | Eng |
Form | Boston Round |
Produkttyp | Sicherheitsbeschichtete runde Flasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11543602
|
Fisherbrand™
02911860 |
240 mL | 24-400 mm | 108/Packung | |||||
11553602
|
Fisherbrand™
02911921 |
480 ml | 28-400 mm | 60/Karton | |||||
11563602
|
Fisherbrand™
02911922 |
960 ml | 33-400 mm | 30/Packung | |||||
Beschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus Glas mit Sicherheitsbeschichtung verfügen über eine Plastisolbeschichtung. Mit dieser Lösung aus PVC-Harz in einem flüssigen Plastifizierer wird nach dem Abkühlen eine perfekt passende Kunststoffhülle erzielt. Diese Boston-Rundflaschen aus Glas mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen, bieten jedoch trotzdem die chemische Beständigkeit und minimale Interferenz von Glas. Falls das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung den Inhalt solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Die Boston-Rundflaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung. Die Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sind die idealen Laborflaschen zum Umgang mit flüchtigen Substanzen.
- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Clear | |
Eng | |
Sicherheitsbeschichtete runde Flasche |
Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass | |
Boston Round | |
Schraubkappe |