Learn More
Kartell™ LABOFIX 10 UL CE Kennzeichnung
Entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Mikropipetten mit festem Volumen gerecht zu werden, die ein gutes Qualitätsniveau mit einem interessanten Preis verbinden. Der Kartell™ Labofix Mikropipettierer mit festem Volumen ist ideal für Anwendungen, bei denen eine feste Dosierung mit hoher Präzision und Genauigkeit erforderlich ist.
Marke: Kartell™ 0137400
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Spitzenabwurf und Edelstahlkolben den Einsatz über einen längeren Zeitraum
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Er ist fein zulaufend, um das Einführen in Reagenzgläser oder Behälter mit besonders engen Öffnungen oder längerer Form zu erleichtern.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
± 0.3 % | |
Kartell™ 958/960 | |
Kunststoff | |
Mikropipettierer mit festem Volumen | |
± 0.2 % |
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoklavierbar | |
Labofix 100 | |
100 μl |