Learn More
Liebherr™ FKvsl Serie Umluft-Kühlgeräte der Premium-Klasse
Sorgen für eine gleichmäßige Temperatur und eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im gesamten Innenraum. Liebherr™ FKvsl Serie Premium Umluft-Kühlschränke sind aus hochwertigem Edelstahl, ergonomisch gestaltet und einfach zu reinigen. Erhältlich in verschiedenen Größen mit einer massiven Stahl- oder Glasglastür.
Spezifikation
Typ | Allzweck-Kühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | 1 °C bis 15 °C |
Kältemittel | R 600a |
Ausführung der Tür | Selbstschließende SwingLine |
No. of Doors | 1 |
Beschreibung
- Dynamische Umluftkühlung: Kühlt frische Elemente schnell und verfügt über einen Türlüfterschalter, der verhindert, dass warme Luft von außen in das Gerät gelangt, wenn es geöffnet ist
- Edelstahlgehäuse: Hergestellt aus einer äußerst robusten Stahllegierung, die sehr hygienisch und ideal für den professionellen Bereich ist
- Leistungsstarkes Kühlsystem: Reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten durch hochwertige Kompressoren, Kondensatoren, Lüfter und andere Komponenten
- Digitale Temperaturanzeige: Ermöglicht dem Benutzer das einfache Ablesen der Innentemperatur von außen auf den genauen Grad
- SwingLine Tür mit Lenkergriff und umkehrbaren Scharnieren: Elegant konturiert, ergonomisch für jeden Raum konzipiert, einfach zu reinigen und auch bei konstanter Verwendung leicht zu öffnen
- Nahtloser Kunststoff-Innenbehälter: Thermogeformte einteilige Innenraum ist äußerst leicht zu reinigen, robust und langlebig und besteht aus umweltfreundlichem, wiederverwertbarem Polystyrol
- Verstellbare Gitterregale: Die robusten Einlegeböden sind höhenverstellbar, sodass die Innengestaltung je nach Bedarf für aufrecht oder liegend gelagerte Artikel jeder Größe variiert werden kann
- Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
Allzweck-Kühlschrank | |
R 600a | |
1 | |
Edelstahl | |
Digital, Extern | |
Mechanisch | |
Automatisch | |
Türschloss | |
50 Hz |
1 °C bis 15 °C | |
Selbstschließende SwingLine | |
Rechts, austauschbar | |
Tiefgezogener einteiliger weißer Kunststoff | |
Silber | |
Verstellbare Füße | |
Decke | |
220/240 V |