Learn More
JULABO™ Flache Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder
Flache Abdeckung mit entsprechenden Ringsätzen. Passend für PURA™ wasserbad.
Marke: JULABO™ 9970577
290.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für PURA™ wasserbad
- Öffnungen mit Ringsätzen
Spezifikation
Flache Badabdeckung | |
PURA™ 30 | |
3 Öffnungen, Durchmesser 190 mm |