Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE AUS PVC MIT GUTEM MECHANIKSCHUTZ
168.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Grün
Material Nitril
Norm EN 388 3121B
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16845340
Unterlagen ansehen
Ansell
C578070
7 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16855340
Unterlagen ansehen
Ansell
C578080
8 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16865340
Unterlagen ansehen
Ansell
C578090
9 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16875340
Unterlagen ansehen
Ansell
C578100
10 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Gloves combine flexibility, dexterity, and mechanical resistance
  • Coating is resistant to chemicals, oils, greases, gasoline, petrol, alcohol, alkali, and salts
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Nitril
Stulpe
Gefüttert
L27
Grün
3121B
Interlock-Baumwolle
Chemikalien, Öl, Schmierfett, Benzin, Benzin, Alkohole, Alkalis und Salze
270 mm