Learn More
Fluorescein, freie Säure, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Reag. Ph. Eur., freie Säure
70.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2321-07-5
Summenformel C20H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
MDL-Nummer MFCD00005050
InChI-Schlüssel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15623820
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
32615-100G
100 g Kunststoffflasche
70.55 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2321-07-5
332.31
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:31624
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
C20H12O5
MFCD00005050
16850
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
Spezifikation
Fluorescein
Reag. Ph. Eur.
C20H12O5
NONH für alle Transportarten
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
16850
332.31 mol
Besteht den Test für das UV-Spektrum
Braun
314 °C bis 316 °C
2321-07-5
MFCD00005050
94324
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
332.31
CHEBI:31624
Geruchlos
Säure Gelb 73
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
Gehäuse H319
missing translation for 'einecsNumber' : 219-031-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LM5075000