Learn More
Furfurylalkohol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265440
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-00-0
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
MDL-Nummer MFCD00003252
InChI-Schlüssel XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC-Name 2-Furfurylthiol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl alcohol
Schmelzpunkt -29°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4850 to 1.488
Menge 2.5 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Merck Index 15, 4334
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible but unstable
Viskosität 5 mPa.s (25°C)
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit