Learn More
Fisherbrand™ Feinsicherung 5 x 20mm, 5A, für 100W Stromversorgung, VE=10 St.
Verwenden Sie diese Sicherung mit zusammengesetzten Mikroskopen. Fisherbrand Sicherungen™ sind für die Verwendung mit 100 W-Netzteil vorgesehen und in 10er-Packungen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 2799.1005
Artikelnummer. 11582683
  • 16.80 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
  • 5 A Sicherung
  • Zubehör für Mikroskop-Modell: FB69075 oder FB69088
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Sicherung
5 A
10/Packung
Mikroskop
100 W, 5 A