Learn More
Corning™ G418 -Sulfat, Pulver
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Form | Pulver |
Produkttyp | Antibiotikum |
Menge | 50 g |