Learn More
Gadolinium(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378607
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 13818-75-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13818-75-2
MDL-Nummer MFCD00049741
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) bromide
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 396.96
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch