Learn More
Gadolinium(III)-oxalathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049590
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100655-00-3
Summenformel C6H8Gd2O13
Molekulargewicht (g/mol) 602.62
MDL-Nummer MFCD00150145
InChI-Schlüssel FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
IUPAC-Name Gadolinium;oxalsäure;hydrat
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt 110°C (in -6H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Gd2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 578.56 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch