Learn More
Galliumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302028
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-03-8
MDL-Nummer MFCD00016101
Synonym gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium antimonide
Schmelzpunkt 710°C
Physikalische Form Stücke
Menge 0.1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 191.47
Reinheit (%) 99.99%