Learn More
Galliumarsenid, dunkelgraue Stücke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359269
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Halbleiter (Transistoren, Laser, Solarzellen)
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-00-0
Summenformel AsGa
Molekulargewicht (g/mol) 144.645
MDL-Nummer MFCD00011017
InChI-Schlüssel JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC-Name Arsinidingallium
SMILES [Ga]#[As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium arsenide
Schmelzpunkt 1238°C
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Formelmasse 144.64
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.31