Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
21.00 € - 269.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11393398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11303408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.06
5 g
65.43 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11313408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.14
25 g
269.34 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12024-21-4
187.44
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Ga2O3
MFCD00011020
digallium(3+) trioxidandiide
Spezifikation
Gallium(III) oxide
12024-21-4
(Metallbasis)
MFCD00011020
Insoluble in water. Soluble in most acids.
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
187.44
99.995%
1.92
1900°C
Gesinterter Klumpen
Ga2O3
14,4346
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
digallium(3+) trioxidandiide
187.44
Odorless
6.44 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen