Learn More
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves
Neoprene gloves are 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies or skin sensitivities.
201.00 € - 234.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Teil 1 bis 4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0,65
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16346871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006055
5,5
201.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16356871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006060
6
201.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16366871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006065
6,5
233.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16376871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006070
7
233.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16386871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006075
7,5
233.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16396871
Unterlagen ansehen
Ansell
340006080
8
233.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16306881
Unterlagen ansehen
Ansell
340006085
8,5
234.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16316881
Unterlagen ansehen
Ansell
340006090
9
224.00 €
50 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies and skin sensitivities
  • Anti-slip, smooth external finish for secure instrument handling and grip
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals used in hospitals
  • Inner glove is polymer coated with DERMASHIELD™ Technology for damp donning
  • Extended cuff length provides extra protection
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Ja
0,65
Zur einmaligen Verwendung
7,48 mil
Ja
7,09 mil
Puderfrei
0,15 mm
Typ A
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Rollrand
12 in.
EN 455 Teil 1 bis 4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Gesundheitswesen
Grün
Keine Textur
0,19 mm
Neopren
0,18 mm
5,91 mil
Ja
KLMNPT
Ja
GAMMEX™ Latexfrei
30,5 cm