Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Merk:  Macherey-Nagel™ 723706.10
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10398541
  • 232.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
0.25 mm
320°C
1 Each
GC Column Retention Gap
n-hexane and Diethyl Ether Analysis
10 m
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie