Learn More
Macherey-Nagel™ Me-Sil Retention Gap für GC-Säulen
Marke:  Macherey-Nagel™ 723707.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10429361
  • 477.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
320 °C
Je 1
Lücke bei der Aufbewahrung von GC-Säulen
Für n-Hexan- und Diethylether-Analyse
25 m