Learn More
Gelatine, Granulat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453655
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Gelatine (CAS-Nr. 9000-70-8) auch Gelatine Typ A genannt, aus Schweinehaut gewonnen, ist eine Gelierverbindung, die in der Elektrophorese und in-vitro-Zellkulturen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Gelatine, die aus Schweinehaut gewonnen wird, ist ein Pulver, das aus der sauren Verdauung von Kollagen entsteht und auch als Gelatine Typ A bezeichnet wird.
•Es besteht aus einer heterogenen Mischung wasserlöslicher Proteine mit hohen durchschnittlichen Molekülmassen einschließlich Glycin, Prolin und Hydroxyprolin.
Anwendungen
• Gelatine wird In-vitro-Beschichtungszellkulturen verwendet, um das Anhaften von Zelllinien zu verbessern.• Sie wird zum Stabilisieren von DNA-Taq-Polymerase zu PCR-Reaktionen hinzugefügt.
•Ist als Blockierungsreagenz in verschiedenen biologischen Verfahren wie Western Blotting, ELISA und in der Immunchemie einsetzbar.
•Kann in Mikroverkapselungsassays für die Abgabe aktiver Biomoleküle verwendet werden, da es ein biokompatibles Polymer ist.
•Kommt als Medienkomponente für die Ausdifferenzierung von Spezies in der Bakteriologie und in der Lichtmikroskopautoradiographie zum Einsatz.
• Wird bei der Erstellung von Stützstrukturen für Gewebezüchtungsassays verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-70-8
MDL-Nummer MFCD00081638
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gelatin
Farbe Beige bis gelb
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Verlust bei Trocknung 13% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 4415
Güte Analyse
Physikalische Form Kristallpulver