Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Marke: Alla France™ 3500MC090/20/B-qp
33.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
±0,001 | |
0,900 bis 0,950 g/ml |
Allzweck-Dichte-Hydrometer | |
270 mm |