Learn More
Gerber Test Schwefelsäure FMT d. 1.815-1.825, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 l
Verpackung:
Blaue HDPE-Trommel
PE-HD Safe Grip Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gerber Test Schwefelsäure FMT d. 1.815-1.825
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | PE-HD Safe Grip Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Verfahren | Gerber-Test |
Menge | 2.5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SULPHURIC ACID FMT
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid