Learn More
Germanium-Stücke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375038
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
Farbe Silber
Physikalische Form Stücke, 3.2 mm (0.125 Zoll) und kleiner
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver-colored pieces
Dampfdruck 0 hPa