Learn More
Girard Reagenz T, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Girard's Reagent T |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl |
Fieser | 01,410 |
Merck Index | 15, 4465 |
IUPAC-Name | [(hydrazinecarbonyl)methyl]trimethylazanium chloride |
Formelmasse | 167.64 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |