Learn More
GIYD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GIYD2
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16890765
Unterlagen ansehen
Proteintech
21158-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16880765
Unterlagen ansehen
Proteintech
21158-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is an important regulator of genome stability. The protein represents the catalytic subunit of the SLX1-SLX4 structure-specific endonuclease, which can resolve DNA secondary structures that are formed during repair and recombination processes. Two identical copies of this gene are located on the p arm of chromosome 16 due to a segmental duplication; this record represents the more telomeric copy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription also occurs between this gene and the downstream SULT1A4 (sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 4) gene.
Spezifikation
Spezifikation
GIYD2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8BX32, Q9BQ83
75764, 79008
GIYD2 Fusion Protein Ag13094
Primary
-20°C
SLX1B
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GIY YIG domain containing 2, GIYD1, GIYD2, SLX1
Slx1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography