Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
97.35 €
Spezifikation
Coating Material | Naturlatex |
---|---|
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Modell | 16-500 |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12630772
|
Ansell™
16500080 |
8 |
97.35 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12620772
|
Ansell™
16500070 |
7 |
97.35 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12640772
|
Ansell™
16500090 |
9 |
97.35 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12610772
|
Ansell™
16500100 |
10 |
97.35 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ergonomisch geformt, um der natürlichen Form der Hand zu folgen. Die natürlichere Handschuhform sorgt für eine bessere Passform und einen sichereren Griff.
- Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit, bequemer.
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Zu 3/4 getauchte Oberfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
Naturlatex | |
Schwere Handschuhe | |
Grün | |
Interlock-Baumwolle | |
Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit |
Nein | |
16-500 | |
Strick | |
12 Paare | |
16-500 |