missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsige Flaschen mit Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
1000 ml
Beschreibung
- Mit Gewinde und Schraubverschluss
- Klarglas
- Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Clear |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Klarglas |
Dispensiervolumen (metrisch) | 100 ml |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Reagenzflasche |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur