Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen mit Rollrand
Mit gerolltem Aufschlag. Karl Hecht™ Glasfläschchen eignen sich optimal zur Aufbewahrung kleiner Flüssigkeitsmengen.
42.64 € - 79.01 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Verschlussmaterial | Kunststoff |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10339451
|
Hecht Karl™
42783016 |
10 ml | 41 mm | 24 mm | 154 |
69.68 €
154 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10419241
|
Hecht Karl™
42783020 |
15 ml | 48 mm | 25 mm | 130 |
42.64 €
130 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10247531
|
Hecht Karl™
42783028 |
30 ml | 72 mm | 28 mm | 108 |
43.26 €
108 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10758842
|
Hecht Karl™
42783008 |
5 ml | 24 mm | 24 mm | 154 |
79.01 €
154 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
Beschreibung
- Hergestellt aus Glas für optimale Sichtbarkeit
- Schnappverschluss
- Lieferbar in verschiedenen Größen passend für die Ansprüche im Labor
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Kunststoff | |
Schnappverschluss |