Learn More
GLTP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10850-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16837513
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Accelerates the intermembrane transfer of various glycolipids. Catalyzes the transfer of various glycosphingolipids between membranes but does not catalyze the transfer of phospholipids. May be involved in the intracellular translocation of glucosylceramides.
Spezifikation
Spezifikation
GLTP
Polyclonal
Unconjugated
GLTP
GLTP, glycolipid transfer protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288707, 51228, 56356
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B0BNM9, Q9JL62, Q9NZD2
Gltp
GLTP Fusion Protein Ag1293
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat