Learn More
Gluconsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5g
1kg
2,5kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-07-1
Summenformel C6H11NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 218.137
MDL-Nummer MFCD00064210
InChI-Schlüssel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC-Name Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gluconic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 206,0°bis 209,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
pH 6,5 bis 7,5 (10 % Lsg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Menge 2,5kg
Beilstein 03, I, 188
Merck Index 15, 4492
Spezifischer Drehzustand + 12,10 (23,00°C c=1,75,H2O)
Spezifische Drehung + 12,10
Formelmasse 218.14
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Kristallpulver