Learn More
Glycerin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzerin |
Flammpunkt | 199.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Menge | 4 l |
Relative Dichte | 1 l = 1.26 kg |
Formelmasse | 92.1 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |