Learn More
GLYCTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GLYCTK
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810144
Unterlagen ansehen
Proteintech
12426-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800144
Unterlagen ansehen
Proteintech
12426-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This locus encodes a member of the glycerate kinase type-2 family. The encoded enzyme catalyzes the phosphorylation of (R)-glycerate and may be involved in serine degradation and fructose metabolism. Decreased activity of the encoded enzyme may be associated with the disease D-glyceric aciduria. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spezifikation
Spezifikation
GLYCTK
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q0VGK3, Q8IVS8, Q8QZY2
132158, 235582, 684314
GLYCTK Fusion Protein Ag3097
Primary
-20°C
GLYCTK
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
glycerate kinase, GLYCTK, HBeAg binding protein 4, HBeAgBP4A, HBEBP2, HBEBP4
Glyctk
IgG
Antigen Affinity Chromatography