Learn More
Goldflocke, APS 1.5 bis 3.0 Mikrometer, 99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Gold flake |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.96% |
Partikelgröße | APS 1.5 to 3.0 Micron |
Form | Flocken |