Learn More
Gold-Germanium-Rohling, 3.175 mm (0.125 in.) Durchmesser x ≈ 3.175 mm (0.125 in.) Länge, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042983.KJ
572.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15413885
  • 574.86 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gold Germanium slug is used in scientific research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gold Germanium slug
Au:Ge; 88:12 wt%
(Metallbasis)
5 Pc.
99.998%
Geruchsneutral
≈0,4 g/Slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length
0.37 g/cm3
MFCD02091706
Insoluble in water.
Premion™
≈0.4g/slug