Learn More
Gold-Nanopartikel, 15 nm, mit Amin funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, 0D50, 520 nm Absorption, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Rot |
Namenshinweis | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, 0D50, 520nm absorption |
Menge | 0.5 mL |
Partikelgröße | 15nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |