Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 526 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455845
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 526nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 30nm
Empfindlichkeit Light sensitive
Form Flüssig