Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 526 nm-Absorption
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.5 mL
1 mL
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Rot |
Namenshinweis | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 526nm absorption |
Menge | 1 mL |
Partikelgröße | 30nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu